Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FOXD Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-12193R-A750
BOSSBS-12193R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-12193R-A750
Anti-FOXD Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Transcription factor required for formation of positional identity in the developing retina, regionalization of the optic chiasm and morphogenesis of the kidney. Can neuralize ectodermal cells directly By similarity. Binds to the consensus sequence 5'-A[AT]T[AG]TTTGTTT-3' and acts as a transcriptional repressor. Also acts as a transcriptional activator. Promotes development of neural crest cells from neural tube progenitors. Restricts neural progenitor cells to the neural crest lineage while suppressing interneuron differentiation. Required for maintenance of pluripotent cells in the pre-implantation and peri-implantation stages of embryogenesis. Probable transcription factor involved in embryogenesis and somatogenesis. FOXD1 is involved in regulating inflammation as well as kidney and retinal development. FOXD1 regulates the activity of NFAT and NFkB. Deficiency of FOXD1 results in multiorgan systemic inflammation, exaggerated Th cell-derived cytokine production, and T cell proliferation in autogolgous MLRs. In kidneys, FOXD1 controls the production of signals required for the normal transition of induced mesenchyme into tubular epithelium and full growth and branching of the collecting system. Deletion of FOXD1 results in renal abnormalities. FOXD2 acts as a modulator of T cell activation.

Type: Primary
Antigen: FOXD
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 131-230/465
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité