Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-JMJD2B Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-12198R
BOSSBS-12198REA 719 EUR InStock
BOSSBS-12198R
Anti-JMJD2B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
JMJD2B is a 1,064 amino acid protein encoded by the human gene JMJD2B. JMJD2B belongs to the JMJD2B histone demethylase family and contains one JmjC domain, one JmjN domain, two PHD-type zinc fingers and two Tudor domains. The two Tudor domains recognize and bind methylated histones and have an interdigitated structure; the unusual fold is required for its ability to bind methylated histone tails. JMJD2B is a histone demethylase that specifically demethylates Lys 9 residues of Histone H3, thereby playing a role in histone code. It does not demethylate Histone H3 Lys 4, H3 Lys 27, H3 Lys 36 or H4 Lys 20, however, and is only able to demethylate trimethylated H3 Lys-9 and has weaker activity than JMJD2A, JMJD2C and JMJD2D. JMJD2B demethyl-ation of Lysine residues will generate formaldehyde and succinate. JMJD2B is a ubiquitously expressed nuclear protein.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: JMJD2B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité