Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-MELK Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-12201R-CY7
BOSSBS-12201R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12201R-CY7
Anti-MELK Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Serine/threonine-protein kinase involved in various processes such as cell cycle regulation, self-renewal of stem cells, apoptosis and splicing regulation. Has a broad substrate specificity; phosphorylates BCL2L14, CDC25B, MAP3K5/ASK1 and ZNF622. Acts as an activator of apoptosis by phosphorylating and activating MAP3K5/ASK1. Acts as a regulator of cell cycle, notably by mediating phosphorylation of CDC25B, promoting localization of CDC25B to the centrosome and the spindle poles during mitosis. Plays a key role in cell proliferation and carcinogenesis. Required for proliferation of embryonic and postnatal multipotent neural progenitors. Phosphorylates and inhibits BCL2L14, possibly leading to affect mammary carcinogenesis by mediating inhibition of the pro-apoptotic function of BCL2L14. Also involved in the inhibition of spliceosome assembly during mitosis by phosphorylating ZNF622, thereby contributing to its redirection to the nucleus. May also play a role in primitive hematopoiesis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MELK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité