Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-UTF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-12207R-CY5
BOSSBS-12207R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-12207R-CY5
Anti-UTF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
UTF1 is a 341 amino acid protein that localizes to the nucleus and is subject to post-translational phosphorylation. Associating with the TFIID complex via an interaction with the TATA box binding protein (TFIID), UTF1 binds to the N-terminal region of ATF-2 and, via this binding, acts as a transcriptional coactivator of ATF-2, thereby enhancing transcriptional activity. Human UTF1 shares 64% homology with its mouse counterpart, suggesting a similar role between species. The gene encoding UTF1 maps to human chromosome 10, which houses over 1,200 genes and comprises nearly 4.5% of the human genome. Defects in some of the genes that map to chromosome 10 are associated with Charcot-Marie Tooth disease, Jackson-Weiss syndrome, Usher syndrome, nonsyndromatic deafness, Wolman’s syndrome, Cowden syndrome, multiple endocrine neoplasia type 2 and porphyria.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: UTF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité