Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZNF148 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-12211R
BOSSBS-12211REA 719 EUR InStock
BOSSBS-12211R
Anti-ZNF148 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ZNF148 is a zinc finger transcription factor that is universally expressed. ZBP-89, a Kruppel-like repressor protein, is the silencer element binding factor for Vimentin. ZBP-89 has been shown to bind to GC-rich DNA elements in promoters for gastrin, ornithine decarboxylase and the cyclin-dependent kinase inhibitor p21 (also designated Cip1 or WAF1). ZBP-89 expression is induced by trans-retinoic acid or butyrate, which also induces terminal differentiation of colon cancer cells. ZBP-89 cooperates with histone acetyltransferase coactivator p300 in the regulation of p21, a cyclin-dependent kinase inhibitor whose associated gene is a target gene of p53. ZBP-89 also regulates cell proliferation, in part, through its ability to directly bind the p53 protein and retard its nuclear export. Elevated levels of ZBP-89 induce growth arrest and apoptosis in human gastrointestinal cells.

  • WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: ZNF148
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité