Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZNF266 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-12215R-CY7
BOSSBS-12215R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-12215R-CY7
Anti-ZNF266 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Zinc-finger proteins contain DNA-binding domains and have a wide variety of functions, most of which encompass some form of transcriptional activation or repression. The majority of zinc-finger proteins contain a Krüppel-type DNA binding domain and a KRAB domain, which is thought to interact with KAP1, thereby recruiting histone modifying proteins. ZNF266 is a 549 amino acid nuclear protein belonging to the Krüppel C2H2-type zinc finger protein family. ZNF266 has one KRAB domain and fourteen C2H2 zinc fingers. Due to the presence of these domains, ZNF266 is thought to be involved in transcriptional regulation. Repression of ZNF266 results in the blocking of erythroid differentiation and partial blocking of megakaryocytic differentiation, possibly indicating a role in the differentiation of erythroids and megakaryocytes.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ZNF266
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité