Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZNF426 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-12219R-CY5
BOSSBS-12219R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12219R-CY5
Anti-ZNF426 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Zinc-finger proteins contain DNA-binding domains and have a wide variety of functions, most of which encompass some form of transcriptional activation or repression. The majority of zinc-finger proteins contain a Krüppel-type DNA binding domain and a KRAB domain, which is thought to interact with KAP1, thereby recruiting histone modifying proteins. ZNF426 (Zinc finger protein 426), also known as MGC2663, is a 554 amino acid protein that is thought to be involved in transcriptional regulation. Localized to the nucleus, ZNF426 contains one KRAB domain and 12 C2H2-type zinc fingers through which it may convey DNA, RNA and protein binding capabilities. Specifically, ZNF426 may interact with the viral protein KSHV ORF 50 and, through this interaction, may activate viral gene transcription.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ZNF426
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité