Anti-ZNF423 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioss
BS-12220R
BOSSBS-12220REA 725 EUR InStock
BOSSBS-12220R
Anti-ZNF423 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Transcription factor that can both act as an activator or a repressor depending on the context. Plays a central role in BMP signaling and olfactory neurogenesis. Associates with SMADs in response to BMP2 leading to activate transcription of BMP target genes. Acts as a transcriptional repressor via its interaction with EBF1, a transcription factor involved in terminal olfactory receptor neurons differentiation; this interaction preventing EBF1 to bind DNA and activate olfactory-specific genes. Involved in olfactory neurogenesis by participating in a developmental switch that regulates theMore Product Information
Collapse All
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 μg 100 µl BOSSBS-12220R
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité