Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZNF786 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-12223R-CY5
BOSSBS-12223R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12223R-CY5
Anti-ZNF786 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Zinc-finger proteins contain DNA-binding domains and have a wide variety of functions, most of which encompass some form of transcriptional activation or repression. The majority of zinc-finger proteins contain a Krüppel-type DNA binding domain and a KRAB domain, which is thought to interact with KAP1, thereby recruiting histone modifying proteins. ZNF786 (zinc finger protein 786) is a 782 amino acid protein that belongs to the Krüppel C2H2-type zinc-finger protein family and is thought to function in transcriptional regulation. Localizing to nucleus, ZNF786 contains sixteen C2H2-type zinc fingers, a single KRAB domain and is encoded by a gene that maps to human chromosome 7q36.1.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ZNF786
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité