Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZNF131 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-12233R-A750
BOSSBS-12233R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-12233R-A750
Anti-ZNF131 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Zinc-finger proteins contain DNA-binding domains and have a wide variety of functions, most of which encompass some form of transcriptional activation or repression. The majority of zinc-finger proteins contain a Kruppel-type DNA binding domain and a KRAB domain, which is thought to interact with KAP1, thereby recruiting histone modifying proteins. As a member of the krueppel C2H2-type zinc-finger protein family, ZNF131 (Zinc finger protein 131) is a 623 amino acid nuclear protein that contains one BTB (POZ) domain and six C2H2-type zinc fingers. With predominant expression found in brain, it is likely that ZNF131 plays a role as a transcription regulator during development and organogenesis of the adult central nervous system. ZNF131 also represses ER Alpha (Estrogen receptor alpha)-mediated transactivation by interrupting ER?binding to the estrogen-response element. There are two isoforms of ZNF131 that are produced as a result of alternative splicing events.

Type: Primary
Antigen: ZNF131
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 351-460/623
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité