Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-ZNF750 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-12239R-A680
BOSSBS-12239R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-12239R-A680
Anti-ZNF750 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Zinc finger proteins contain DNA-binding domains and have a wide variety of functions, most of which encompass some form of transcriptional activation or repression. The majority of zinc finger proteins contain a Kr_ppel-type DNA binding domain and a KRAB domain, which is thought to interact with KAP1, thereby recruiting histone modifying proteins. Zinc finger protein 750 is a 723 amino acid member of the Kr_ppel C2H2-type zinc finger protein family. localised to the nucleus, ZNF750 contains one conserved C2H2 zinc finger domain and is expressed in the skin, lungs, prostate, placenta and thymus. ZNF750 is also expressed in primary human keratinocytes but not in fibroblasts. Mutations in the gene encoding ZNF750 cause Seborrhea-like dermatitis with psoriasiform, a condition characterised by a chronic and diffuse rash on the face and hyperkeratosis of skin over the elbows, soles, knees and palms.

Type: Primary
Antigen: ZNF750
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 1-100/723
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité