Anti-ACAN Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Fournisseur: Bioss
BS-1223R-A647
BOSSBS-1223R-A647EA 901 EUR InStock
BOSSBS-1223R-A647
Anti-ACAN Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
This proteoglycan is a major component of extracellular matrix of cartilagenous tissues. A major function of this protein is to resist compression in cartilage. It binds avidly to hyaluronic acid via an N-terminal globular region.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: ACAN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité