Anti-Aggrecan Core Protein 1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-1223R-A750
BOSSBS-1223R-A750EA 899 EUR InStock
BOSSBS-1223R-A750
Anti-Aggrecan Core Protein 1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
This proteoglycan is a major component of extracellular matrix of cartilagenous tissues. A major function of this protein is to resist compression in cartilage. It binds avidly to hyaluronic acid via an N-terminal globular region.
Type: Primary
Antigen: Aggrecan core protein 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 101-220/2415
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Rabbit
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité