Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NAC1/BTBD14B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-12247R-CY3
BOSSBS-12247R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12247R-CY3
Anti-NAC1/BTBD14B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
NAC1 is an N-terminal homodimerization domain that contains multiple copies of kelch repeats and/or C2H2-type zinc fingers. Proteins that contain BTB domains are thought to be involved in transcriptional regulation via control of chromatin structure and function. BTBD14B (BTB/POZ domain-containing protein 14B), also known as NACC1 (nucleus accumbens associated 1), BEND8 or NAC1, is a 527 amino acid protein that localizes to both the nucleus and the cytoplasm and contains one BTB (POZ) domain. Existing as a homooligomer that interacts with HDAC3 and HDAC4, BTBD14B functions as a transcriptional repressor that influences the transcriptional activity of CRIF1 and is required for proteasome recruitment to the nucleus and cytoplasm in dendritic spines. BTBD14B is overexpressed in multiple carcinomas, suggesting a role in tumor development and metastasis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NAC1/BTBD14B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité