Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-ZFP57 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-12252R
BOSSBS-12252REA 719 EUR InStock
BOSSBS-12252R
Anti-ZFP57 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ZFP57 is a 452 amino acid protein that contains one KRAB domain and seven C2H2-type zinc fingers and is a member of the Krüppel C2H2-type zinc-finger protein family. Localized to the nucleus, ZFP57 functions as a transcriptional repressor that inhibits the expression of Schwann cell-specific proteins, thereby playing a role in the development of the peripheral nervous system. ZFP57 exists as two isoforms that are produced from alternative splicing events.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: ZFP57
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité