Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZFP36L1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-12254R-FITC
BOSSBS-12254R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-12254R-FITC
Anti-ZFP36L1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
TIS11B is a member of the tristetraprolin family. Tristetraprolin (TTP), or TIS11, is a zinc-binding protein encoded by the immediate-early response gene, Zfp-36. TIS11B, a relative of TTP, localizes to the nucleus and may function as a transcription factor involved in regulating the growth factor response. It is an evolutionarily conserved protein containing two C3H1-type zinc fingers and a repeating cys-his motif. TIS11B is an mRNA binding protein and is known to interact with the 3’-untranslated region of VEGF mRNA, thereby decreasing its stability. This suggests that TIS11B is a potential target in antiangiogenic therapy. In addition, TIS11B may also be an important regulator of myogenesis, as its expression is upregulated during murine myoblast differentiation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ZFP36L1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité