Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CXCR2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-12257R
BOSSBS-12257REA 737 EUR InStock
BOSSBS-12257R
Anti-CXCR2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The protein encoded by this gene is a member of the G-protein-coupled receptor family. This protein is a receptor for interleukin 8 (IL8). It binds to IL8 with high affinity, and transduces the signal through a G-protein activated second messenger system. This receptor also binds to chemokine (C-X-C motif) ligand 1 (CXCL1/MGSA), a protein with melanoma growth stimulating activity, and has been shown to be a major component required for serum-dependent melanoma cell growth. This receptor mediates neutrophil migration to sites of inflammation. The angiogenic effects of IL8 in intestinal microvascular endothelial cells are found to be mediated by this receptor. Knockout studies in mice suggested that this receptor controls the positioning of oligodendrocyte precursors in developing spinal cord by arresting their migration. This gene, IL8RA, a gene encoding another high affinity IL8 receptor, as well as IL8RBP, a pseudogene of IL8RB, form a gene cluster in a region mapped to chromosome 2q33-q36. Alternatively spliced variants, encoding the same protein, have been identified. [provided by RefSeq, Nov 2009].

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: CXCR2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité