Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FUT11 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-12259R-CY7
BOSSBS-12259R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12259R-CY7
Anti-FUT11 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Glycosyltransferases that mediate the regio- and stereoselective transfer of sugars, such as the fucosyltransferases, determine cell surface-carbohydrate profiles, which are essential interfaces for biological recognition processes. Fucosyltransferases (FucTs) catalyze the covalent association of fucose to different positional linkages on sugar acceptor molecules. The carbohydrate moieties that are generated are covalently attached to cell surfaces and are necessary to ensure a surface contour that satisfies a variety of physiological roles. FucT-XI is a 492 amino acid single-pass type II membrane protein that belongs to the glycosyltransferase 10 family. Localizing to Golgi apparatus, FucT-XI may act as a fucosyltransferase and exists as two alternatively spliced isoforms. The gene encoding FucT-XI maps to mouse chromosome 14 A3.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FUT11/FucT-XI
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité