Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PSMA4 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-12260R-FITC
BOSSBS-12260R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-12260R-FITC
Anti-PSMA4 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
The proteasome represents a large protein complex that exists inside all eukaryotes and archaea, and in some bacteria. The main function of proteasomes is to degrade unnecessary or damaged proteins by proteolysis. The most common form of the proteasome, known as the 26S Proteasome, contains one 20S Proteasome core particle structure and two 19S regulatory caps. The 20S Proteasome core is hollow and forms an enclosed cavity, where proteins are degraded, as well as openings at the two ends to allow the target protein to enter. The 20S Proteasome core particle contains many subunits, depending on the organism. All of the subunits fall into one of two types: alpha subunits, which are structural, serve as docking domains for the regulatory particles and exterior gates blocking unregulated access to the interior cavity; or beta subunits, which are predominantly catalytic. The outer two rings in the proteasome consist of seven ?subunits each, and the inner two rings each consist of seven beta subunits.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PSMA4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité