Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RTF1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-12261R-FITC
BOSSBS-12261R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-12261R-FITC
Anti-RTF1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
RTF1 is the the major histocompatibility complex (MHC) in the rat which contains genes that code for two class II histocompatibility antigens. RT1-B is an antigen of the RT1 complex. It is a protein dimer consisting of an alpha and beta glycoprotein chain and is homologous to I-A and I-E genes, respectively, in the H-2 complex of the mouse. MHC Class II antigens are useful in studying T helper cell interaction with class II positive antigen presenting cells (dendritic cells, B cells, macrophages) and offer new possibilities for studying the development of T helper cells since these also stain stromal cells in the thymus.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RTF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité