Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FTSJ1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-12264R-CY7
BOSSBS-12264R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12264R-CY7
Anti-FTSJ1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
FTSJ1 is a 329 amino acid nucleolar protein belonging to the RlmE family and methyltransferase superfamily. Expressed in adult thalamus, hippocampus, amygdala, corpus callosum and caudate nucleus, as well as fetal kidney, lung, liver, brain and lung, FTSJ1 plays a role in rRNA modification and processing. FTSJ1 exists as multiple spliced isoforms which are encoded by a gene located on human chromosome Xp11.23. Notably, defects in the gene encoding FTSJ1 are the cause of mental retardation X-linked type 44 (MRX44) and nonsyndromic X-linked mental retardation (MRX9).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FTSJ1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité