Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GPA33 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-1226R-CY5
BOSSBS-1226R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1226R-CY5
Anti-GPA33 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
The glycoprotein encoded by this gene is a cell surface antigen that is expressed in greater than 95% of human colon cancers. The open reading frame encodes a 319 amino acid polypeptide having a putative secretory signal sequence and 3 potential glycosylation sites. The predicted mature protein has a 213 amino acid extracellular region, a single transmembrane domain, and a 62 amino acid intracellular tail. The sequence of the extracellular region contains 2 domains characteristic of the CD2 subgroup of the immunoglobulin (Ig) superfamily.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GPA33
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité