Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-YBX2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-12271R-CY7
BOSSBS-12271R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12271R-CY7
Anti-YBX2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
MSY2 and YB-2 (MSY3,4) belong to the Y-box family of multifunctional proteins that regulate both transcription and translation (1–3). Y-box proteins interact with a wide variety of nucleic acid structures to act as transcription factors and mRNA masking proteins (1). The modular structure of Y-box proteins includes a highly conserved N-terminal cold-shock domain (CSD, equivalent to the bacterial cold-shock proteins) and four basic C-terminal domains containing arginine clusters and aromatic residues (4). MSY2 is expressed in testis and ovary where it may repress translation of parental mRNA (5,6). The gene encoding human MSY2 maps to chromosome 17p11.2-13.1 (5). YB-2 (MSY3,4 in mouse) is also known as DNA binding protein A and is highly expressed in the testis, heart and muscle (7,8). MSY2 and YB-2 bind to the consensus sequence 5'-UCCAUCA-3' contained in the Y-box element (9).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: YBX2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité