Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-OVOL2/ZNF339 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-12274R-A750
BOSSBS-12274R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-12274R-A750
Anti-OVOL2/ZNF339 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The Ovo family of zinc-finger transcription factors encode evolutionarily conserved genes including those from Caenorhabditis elegans, Drosophila melanogaster, mouse and human. Members of the Ovo family include Ovol1 and Ovol2. Ovol1 acts as a transcriptional repressor by interacting with key developmental Signalling pathways such as Wnt and TGF-/BMP. Specifically, Ovol1 represses c-Myc and Id2 genes and establishes a balance between proliferation and differentiation of progenitor cells. Deletion of Ovol1 in mice leads to germ cell degeneration and defective sperm production in adult males. Ovol1 has also been shown to repress itself as well as Ovol2, which is thought to regulate neural development and vascular angiogenesis during embryogenesis.

Type: Primary
Antigen: OVOL2/ZNF339
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 75-180/275
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité