Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-MOB4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-12275R-A555
BOSSBS-12275R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12275R-A555
Anti-MOB4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Phocein is a 225 amino acid protein encoded by the human gene MOBKL3. Phocein belongs to the MOB1/phocein family and is phosphorylated on serine residues. Phocein is a widely expressed, highly conserved intracellular protein. The sequence of Phocein has limited homology to the sigma subunits from Clathrin adaptor complexes and contains an additional stretch bearing a putative SH3-binding domain. Phocein is usually associated with membranes but can be present in the cytosol, where it behaves as a protein complex. Phocein is the major partner of the striatin family members, which are scaffolding proteins involved in signaling and trafficking. Due to its association with Dynamin via direct interactions with nucleotide diphosphate kinase (NDPK) and Eps15, Phocein has been implicated in vesicular trafficking, acting in particular in the endocytic process.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MOB4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité