Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-SOHLH1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-12278R-A488
BOSSBS-12278R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12278R-A488
Anti-SOHLH1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
SOHLH1 is a 328 amino acid protein that localizes to both the nucleus and the cytoplasm and contains one bHLH domain through which it may function as a transcription factor during oogenesis and spermatogenesis. The gene encoding SOHLH1 maps to human chromosome 9, which houses over 900 genes and comprises nearly 4% of the human genome. Hereditary hemorrhagic telangiectasia, which is characterized by harmful vascular defects, and Familial dysautonomia, are both associated with chromosome 9. Notably, chromosome 9 encompasses the largest interferon family gene cluster.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SOHLH1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité