Anti-SOHLH2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Fournisseur: Bioss
BS-12279R-A555
BOSSBS-12279R-A555EA 876 EUR InStock
BOSSBS-12279R-A555
Anti-SOHLH2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Probable transcription factor, which may be involved in spermatogenesis and oogenesis.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: SOHLH2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité