Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CEPT1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-12284R-HRP
BOSSBS-12284R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-12284R-HRP
Anti-CEPT1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Cholinephosphotransferase catalyses the final step in the synthesis of phosphatidylcholine by the transfer of phosphocholine from CDP-choline to diacylglycerol. The synthesis of phosphatidylethanolamine by ethanolaminephosphotransferase occurs using an analogous reaction. This gene codes for a choline/ethanolaminephosphotransferase. The protein can synthesize either choline- or ethanolamine- containing phospholipids. Two alternatively spliced transcripts encoding the same isoform have been identified. [provided by RefSeq, Jul 2008].

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: CEPT1
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité