Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HOOK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-12287R-A680
BOSSBS-12287R-A680EA 874 EUR InStock
BOSSBS-12287R-A680
Anti-HOOK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Microtubules mediate the spatial organization of diverse membrane-trafficking systems. The HOOK proteins, HOOK1, HOOK2 and HOOK3, comprise a family of cytosolic coiled-coil proteins that contain conserved N-terminal domains, which attach to microtubules; and more divergent C-terminal domains, which mediate binding to organelles. HOOK1, a cytoskeletal linker protein, may play a role in endocytic membrane trafficking. It exists as a homodimer, most likely mediated through its central coiled-coil domain. HOOK1 interacts with VPS18 and is required for spermatid differentiation, in which it is most likely involved in the positioning of the manchette microtubules and the flagellum. HOOK1 localizes primarily to the cytoplasm and does not associate with the Golgi complex, unlike HOOK3, which participates in the organization of the cis-Golgi compartment.

Type: Primary
Antigen: HOOK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 551-650/728
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité