Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AP2A2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-1228R-A488
BOSSBS-1228R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1228R-A488
Anti-AP2A2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Clathrin-mediated endocytosis is the pathway by which many receptors for nutrients and hormones are internalized to be recycled or down-regulated. During formation of clathrin coated membranes, clathrin co-assembles with heterotetrameric molecules known as assembly polypeptides (APs) or adaptors which form a layer of protein coat between the clathrin lattice and the membrane. There are two characterized adaptors AP1 and AP2. AP1 is associated with clathrin coated vesicles at the trans-Golgi network and AP2 is associated with the endocytic clathrin coated vesicles at the plasma membrane and has been shown to specifically interact with Shc and EGF receptor. AP2 is composed of four subunits, two separate 100 kDa gene products with similar domain structures (alpha and beta adaptin) and a 50 and 17 kDa subunit. There are two alpha-adaptin genes, alpha A and alpha C which have a tissue specific pattern of expression.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: AP2A2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité