Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RBMY1F Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-12290R-CY7
BOSSBS-12290R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12290R-CY7
Anti-RBMY1F Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
The RBM (RNA-binding motif) gene family encodes proteins with an RNA binding motif. RBMY (RBM, Y chromosome) encodes a germ-cell specific nuclear protein involved in spermatogenesis. The RBM gene family, including RBMY1A, RBMY1B, RBMY1D, RBMY1E, RBMY1F, RBMY1H and RBMY1J, is comprised of at least 30 genes and pseudogenes, found on both arms of the Y chromosome. RBM X, an ancestral X chromosome homolog of the RBMY gene, encodes hnRNP G, which is widely expressed, whereas the RBMY gene evolved a male-specific function in spermatogenesis. Micro-deletions of the AZFb region of the Y chromosome, which contains a number of RBMY genes, usually result in severe consequences for spermatogenesis. RBM expression is localized to the nuclei of germ cells and RBM interacts with Tra2beta. Tra2beta is a ubiquitous activator of pre-mRNA splicing, but is most highly expressed in testis, suggesting a role for RBM in Tra2beta-dependent splicing in spermatocytes. The human RBMX gene maps to chromosome Xq26 and the RBMY gene family is found on all mammalian Y chomosomes.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RBMY1F
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité