Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SPAG6 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-12291R-CY3
BOSSBS-12291R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-12291R-CY3
Anti-SPAG6 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
The correlation of anti-sperm with cases of unexplained infertility implicates a role for these in blocking fertilization. Improved diagnosis and treatment of immunologic infertility, as well as identification of proteins for targeted contraception, are dependent on the identification and characterization of relevant sperm antigens. The protein expressed by this gene is recognized by anti-sperm from an infertile man. This protein localizes to the tail of permeabilized human sperm and contains eight contiguous armadillo repeats, a motif known to mediate protein-protein interactions. Studies in mice suggest that this protein is involved in sperm flagellar motility and maintenance of the structural integrity of mature sperm. Several transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Dec 2011].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SPAG6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité