Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TESK2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-12293R-HRP
BOSSBS-12293R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-12293R-HRP
Anti-TESK2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
TESK2 is a nuclear protein that belongs to the protein kinase superfamily and is expressed in testis and prostate. Functioning as a dual-specificity protein kinase, TESK2 catalyzes the ATP-dependent phosphorylation of substrates and autophosphorylation on tyrosine and serine/threonine residues, thereby mediating intracellular signal transduction pathways. TESK2 requires magnesium as a cofactor and its catalytic activity is thought to play an important role in meiotic events such as spermatogenesis. TESK2 contains one protein kinase domain that is 65% identical to the kinase domain found in TESK1 (testicular protein kinase 1), suggesting a similar role for these proteins in phosphorylation events. Three isoforms of TESK2 are expressed due to alternative splicing.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: TESK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité