Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PBX1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-12296R
BOSSBS-12296REA 719 EUR InStock
BOSSBS-12296R
Anti-PBX1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Pbx 1, 2, 3 and 4 are members of the TALE (three amino acid loop extension) family of homeodomain-containing proteins. Human pre-B cell acute leukemias are frequently associated with a t(1;19)(q23;p13.3) chromosomal rearrangement, which creates a chimeric gene encoding a fusion between the E2A and Pbx 1 gene products. Pbx 2 and Pbx 3 share 92% and 94% respective identities with Pbx 1 over a 266 amino acid region flanking their homeobox domains, while all three proteins are quite divergent at their amino- and carboxy-termini. Two forms of Pbx 1 and Pbx 3 each differ primarily in their carboxy-termini and result from alternative mRNA splicing. Unlike other homeotic selector genes which are expressed transiently during development and differentiation, Pbx gene transcripts are ubiquitously expressed in both fetal and adult tissues and cell lines. Additionally, Pbx 2 and Pbx 3 transcripts are detected in lymphoid cells, which do not express Pbx 1. Pbx 4 expression is confined to the testis, especially to spermatocytes in the pachytene stage of the first meiotic prophase.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: PBX1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité