Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AATF Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-1229R
BOSSBS-1229REA 691 EUR InStock
BOSSBS-1229R
Anti-AATF Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
May function as a general inhibitor of the histone deacetylase HDAC1. Binding to the pocket region of RB1 may displace HDAC1 from RB1/E2F complexes, leading to activation of E2F target genes and cell cycle progression. Conversely, displacement of HDAC1 from SP1 bound to the CDKN1A promoter leads to increased expression of this CDK inhibitor and blocks cell cycle progression. Also antagonizes PAWR mediated induction of aberrant amyloid peptide production in Alzheimer disease (presenile and senile dementia), although the molecular basis for this phenomenon has not been described to date.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100 to 1000; IHC-P: 1:100 to 500; IF(IHC-P): 1:50 to 200.

Type: Primary
Antigen: AATF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité