Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PHC1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-12302R-HRP
BOSSBS-12302R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-12302R-HRP
Anti-PHC1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
PHC1 is a 1,004 amino acid nuclear protein that is a component of the PcG multiprotein PRC1 complex. Specifically, the PcG PRC1 complex modifies histones, remodels chromatin and mediates monoubiquination of Histone H2A. Other constituent proteins involved in the PcG PRC1 complex are Mel-18, Bmi-1, M33, MPc2, MPc3, RING1, Ring1b, as well as several others. Existing as a homodimer, PHC1 contains one FCS-type zinc finger and a SAM (sterile alpha motif) domain. PHC1 is encoded by a gene located on human chromosome 12, which encodes over 1,100 genes and comprises approximately 4.5% of the human genome.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: PHC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité