Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HEMGN Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-12303R-CY7
BOSSBS-12303R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12303R-CY7
Anti-HEMGN Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Hemogen is a 484 amino acid protein encoded by the human gene HEMGN. Hemogen is a nuclear protein that is expressed in hematopoietic precursor cells and can be detected in CD34+ and K-562 leukemia cell line. It is also expressed in bone marrow, testis, thymus and thyroid tumors, non-Hodgkin lymphoma, various leukemia cell lines, peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) and bone marrow mononuclear cells (BMMCs) of patients with leukemia. Hemogen is down-regulated during megakaryocytic differentiation of K-562 cells by 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate (TPA) (at protein level). It can be up-regulated in normal PBMCs by mitogens.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: HEMGN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité