Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-USE1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-12305R
BOSSBS-12305REA 719 EUR InStock
BOSSBS-12305R
Anti-USE1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
In eukaryotic cells, the Golgi apparatus receives newly synthesized proteins from the endoplasmic reticulum (ER) and, after covalent modification, delivers them to their destination in the cell. For membrane-directed proteins this process is believed to be carried out via vesicular transport. Correct vesicular transport is determined by specific pairing of vesicle-associated SNAREs (v-SNAREs) with those on the target membrane (t-SNAREs). Unconventional SNARE in the ER 1, also known as USE1 or protein p31, is a 259 amino acid t-SNARE that forms a larger complex with ZW10, RINT-1 and Syntaxin 18. Upon Mg2+-AP treatment in the presence of NSF and ?SNAP, ZW10, RINT-1 and USE1 dissociate from Syntaxin 18. USE1 is a single-pass type IV membrane protein that is localized to the endoplasmic reticulum membrane. Three named isoforms exist for USE1 as a result of alternative splicing events.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: USE1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité