Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-USE1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-12305R-A350
BOSSBS-12305R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12305R-A350
Anti-USE1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
In eukaryotic cells, the Golgi apparatus receives newly synthesized proteins from the endoplasmic reticulum (ER) and, after covalent modification, delivers them to their destination in the cell. For membrane-directed proteins this process is believed to be carried out via vesicular transport. Correct vesicular transport is determined by specific pairing of vesicle-associated SNAREs (v-SNAREs) with those on the target membrane (t-SNAREs). Unconventional SNARE in the ER 1, also known as USE1 or protein p31, is a 259 amino acid t-SNARE that forms a larger complex with ZW10, RINT-1 and Syntaxin 18. Upon Mg2+-AP treatment in the presence of NSF and ?SNAP, ZW10, RINT-1 and USE1 dissociate from Syntaxin 18. USE1 is a single-pass type IV membrane protein that is localized to the endoplasmic reticulum membrane. Three named isoforms exist for USE1 as a result of alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: USE1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité