Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD70 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-12308R
BOSSBS-12308REA 1090 EUR InStock
BOSSBS-12308R
Anti-CD70 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Cytokine that binds to CD27. Plays a role in T-cell activation. Induces the proliferation of costimulated T-cells and enhances the generation of cytolytic T-cells.

IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: CD70
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité