Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ABL2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-1230R-FITC
BOSSBS-1230R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-1230R-FITC
Anti-ABL2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
ABL2 (or ARG) is a nonreceptor cytoplasmic tyrosine kinase which is closely related to but distinct from ABL1. The similarity of ABL1 and ABL2 includes the tyrosine kinase domains and extends amino-terminal to include the SH2 and SH3 domains. ABL2 is expressed in both normal and tumor cells. It is involved in translocation with the ETV6 gene in human leukemia and has an altered expression in several human carcinomas. Two isoforms of ABL2 with different N-termini (1A and 1B) have been identified. The C-terminal domain of ABL2 contains two F-actin-binding sequences that perform a number of actions related to cell morphology and motility by interacting with actin filaments.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ABL2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité