Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LRRC23 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-12311R-A555
BOSSBS-12311R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12311R-A555
Anti-LRRC23 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
The leucine-rich (LRR) repeat is a 20-30 amino acid motif that forms a hydrophobic å/∫ horseshoe fold, allowing it to accommodate several leucine residues within a tightly packed core. All LRR repeats contain a variable segment and a highly conserved segment, the latter of which accounts for 11 or 12 residues of the entire LRR motif. The primary function of these motifs is to provide a versatile structural framework to mediate the formation of protein-protein interactions. LRRs are present in a variety of proteins with diverse structure and function, including innate immunity and nervous system development. Several human diseases are associated with mutations in genes encoding LRR-containing proteins. LRRC23 (leucine-rich repeat-containing protein 23), also known as leucine-rich protein B7, is a 343 amino acid protein that contains eight LRR (leucine-rich) repeasts and one LRRCT domain. LRRC23 exists as two alternatively spliced isoforms and is encoded by a gene mapping to chromosome 12.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: LRRC23
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité