Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HHATL/GUP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-12315R-A680
BOSSBS-12315R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-12315R-A680
Anti-HHATL/GUP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
GUP1 is a 504 amino acid multipass membrane protein of the endoplasmic reticulum that functions as a membrane bound O-acyltransferase. With specific expression in heart, GUP1 negatively regulates amino-terminal palmitoylation of Shh by HHAT, a protein that is required for Shh Signalling. Deletion of the gene encoding GUP1 results in higher sensibility to specific sphinogolipid biosynthesis inhibitors and resistance to ergosterol biosynthesis inhibitors, indicating that GUP1 is an essential component in lipid metabolism. Also, GUP1 also seems to be important for cell wall assembly and stability due to evidence in Saccharomyces cerevisiae GUP1 mutants, which exhibit altered plasma membrane lipid composition and membrane potential.

Type: Primary
Antigen: HHATL/GUP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 25-125/504
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité