Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TCTN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-12319R-CY5
BOSSBS-12319R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12319R-CY5
Anti-TCTN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Regulator of Hedgehog (Hh), required for both activation and inhibition of the Hh pathway in the patterning of the neural tube. During neural tube development, it is required for formation of the most ventral cell types and for full Hh pathway activation. Functions in Hh signal transduction to fully activate the pathway in the presence of high Hh levels and to repress the pathway in the absence of Hh signals. Modulates Hh signal transduction downstream of SMO and RAB23.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TCTN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité