Anti-ABCG1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Fournisseur: Bioss
BS-1231R-A555
BOSSBS-1231R-A555EA 901 EUR InStock
BOSSBS-1231R-A555
Anti-ABCG1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Transporter involved in macrophage lipid homeostasis. Is an active component of the macrophage lipid export complex. Could also be involved in intracellular lipid transport processes. The role in cellular lipid homeostasis may not be limited to macrophages.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: ABCG1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité