Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TCTN3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-12321R-CY5
BOSSBS-12321R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12321R-CY5
Anti-TCTN3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Tect3 is a 607 amino acid single-pass type I membrane protein that belongs to the tectonic family and exists as four alternatively spliced isoforms. Tect3 interacts with MKS1 and may be involved in apoptosis regulation. The gene that encodes Tect3 contains approximately 31,560 bases and maps to human chromosome 10q24.1. Spanning nearly 135 million base pairs and encoding nearly 1,200 genes, chromosome 10 makes up approximately 4.5% of the human genome. Several protein-coding genes, including those that encode chemokines, cadherins, excision repair proteins, early growth response factors (Egrs) and fibroblast growth receptors (FGFRs), are located on chromosome 10. Defects in some of the genes that map to chromosome 10 are associated with Charcot-Marie Tooth disease, Jackson-Weiss syndrome, Usher syndrome, nonsyndromatic deafness, Wolman’s syndrome, Cowden syndrome, Cockayne syndrome, multiple endocrine neoplasia type 2 and porphyria. Tetrahydrobiopterin deficiency and a number of syndromes involving defective skull and facial bone fusion are also linked to chromosome 10.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TCTN3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité