Anti-Protein BOC Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-12322R-A750
BOSSBS-12322R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-12322R-A750
Anti-Protein BOC Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Component of a cell-surface receptor complex that mediates cell-cell interactions between muscle precursor cells. Promotes differentiation of myogenic cells.
Type: Primary
Antigen: Protein BOC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 451-550/1114
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité