Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDON Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-12323R-A350
BOSSBS-12323R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12323R-A350
Anti-CDON Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Cell adhesion molecule-related/down-regulated by oncogenes (CDO) and BOC (brother of CDO) are members of the immunoglobulin/fibronectin type III repeat family and act as cell surface receptors. CDO is a component of a cell-surface receptor complex which also contains BOC, NEO1, CTNNB1 and cadherins and which acts as a mediator of cell-cell interactions between muscle cells. CDO and BOC are single pass membrane proteins that play a role in myogenic cell differentiation. Together, CDO and BOC participate in a positive feedback loop with MyoD, a myogenic transcription factor. The 1,242 amino acid rat CDO protein has a 24 residue signal sequence, five Ig V-like repeats, a 25 residue membrane-spanning region, three FNIII-like repeats and a cytoplasmic region of 256 amino acids containing a proline-rich stretch. The human protein contains 1,225 amino acid residues and shares significant homology with the domain structures of the rat protein.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CDON
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité