Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-PTCHD2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-12324R-A350
BOSSBS-12324R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12324R-A350
Anti-PTCHD2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
PTCHD2 is a 1,392 amino acid multi-pass membrane protein that contains one SSD (sterol-sensing) domain and belongs to the patched family. Expressed in retina, brain and testis, PTCHD2 localizes to endoplasmic reticulum and colocalizes with cholesterol. PTCHD2 overexpression leads to increased cholesterol levels, suggesting that PTCHD2 may play a role in cholesterol homeostasis. PTCHD2 is further hypothesized to act as a link between thyroid hormone and cholesterol metabolism. Existing as two alternatively spliced isoforms, PTCHD2 is thought to assist in the release of lipid-anchored secreted proteins and is encoded by a gene that maps to human chromosome 1p36.22.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PTCHD2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité