Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PTCHD3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-12325R-CY5
BOSSBS-12325R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12325R-CY5
Anti-PTCHD3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
PTCHD3 is a 767 amino acid multi-pass membrane protein that localizes to the midpiece of the sperm tail, where it is implicated in sperm function and development. A member of the patched family, PTCHD3 contains one SSD (sterol-sensing) domain and is encoded by a gene that maps to human chromosome 10p12.1. Spanning nearly 135 million base pairs, chromosome 10 makes up approximately 4.5% of total DNA in cells and encodes nearly 1,200 genes. Several protein-coding genes, including those that encode for chemokines, cadherins, excision repair proteins, early growth response factors (Egrs) and fibroblast growth receptors (FGFRs), are located on chromosome 10. Defects in some of the genes that map to chromosome 10 are associated with Charcot-Marie Tooth disease, Jackson-Weiss syndrome, Usher syndrome, nonsyndromatic deafness, Wolman’s syndrome, Cowden syndrome, multiple endocrine neoplasia type 2 and porphyria.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PTCHD3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité